Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow to Brown |
| Densità | 0.9800g/mL |
| Punti di ebollizione | 79°C to 81°C (13.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 56°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.