Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, 95%
Codice prodotto. 11387686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387686 5 g 5g
11397686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11306.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18190-44-8 | C6H9NO3 | 143.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18190-44-8
Formula molecolare C6H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 143.142
Numero MDL MFCD00078332
InChI Key TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-hydroxyethyl succinimide, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-hydroxyethyl, 1-2-hydroxyethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-2-hydroxyethyl, acmc-20akck, 2-hydroxyethylsuccinimide
PubChem CID 236334
IUPAC Name 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Punto di fusione 59°C to 61°C
Quantità 5 g
Beilstein 124744
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 95%