Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, TRC
Codice prodotto. 30402200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402200 500 mg
30390266 100 mg
30398277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH999888500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18190-44-8
Formula molecolare C6H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Sinonimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,5-pyrrolidinedione (ACI), Succinimide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidine-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dione, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, N-(Hydroxyethyl)succinimide, NSC 38747, NSC 50940
IUPAC Name 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-2,5-dione
SMILES OCCN1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Peso formulazione 143.0582