Learn More
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide (2-Acetamidophenol), Mikromol™
Codice prodotto. 17982346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982346 25 mg 25mg
17904056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982346 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0042.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide (2-Acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Nomi componenti o analita N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC Name N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol