Learn More
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30478611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478611 10 mg 10mg
30466889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30478611 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32535010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108409-83-2
Formula molecolare C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 361.2
Sinonimo 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
IUPAC Name 2,5-dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide
SMILES Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Peso formulazione 359.9738