Learn More
N-(2-Phenylethyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30420845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420845 250 mg 250mg
30419701 500 mg -
30415117 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30420845 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP335963250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-95-2
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Sinonimo N-(beta-Phenylethyl)acetamide, N-2-Phenethylacetamide, N-Acetyl-2-phenylethylamine, N-Acetylphenethylamine, N-Phenethylacetamide, NSC 7177
IUPAC Name N-(2-phenylethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Phenylethyl)acetamide
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO/c1-9(12)11-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 163.0997