Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Bi-metal Crimp Caps
Codice prodotto. 12480460 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Setto:
Butyl/PTFE
Silicone/PTFE
Colore (guarnizione):
Light Gray/Dark Gray
Transparent Blue/Clear
White/Beige
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Setto Colore (guarnizione) unitSize
12480460 Silicone/PTFE White/Beige pezzi 100
12490460 Butyl/PTFE Light Gray/Dark Gray pezzi 100
12450460 Silicone/PTFE Transparent Blue/Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12480460 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702837
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Colore (guarnizione) White/Beige
Colore Blue, Silver
Materiale Bi-metal, PTFE, Silicone
Setto Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico) 3 mm