Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Magnetic Crimp Caps
Marca: Macherey-Nagel™ 702774
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
8 mm | |
Butyl Rubber, PTFE | |
100 Pk. |
Silver | |
Butyl Red/PTFE Gray | |
3 mm |