Learn More
N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid, TRC
Codice prodotto. 30179478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179478 100 mg 100mg
30179123 10 mg 10mg
30179319 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179478 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD790020100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860295-20-1
Formula molecolare C13H13NO7
Molecular Weight (g/mol) 295.24
Sinonimo N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid
SMILES OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H13NO7/c15-9-3-1-7(5-10(9)16)2-4-11(17)14-8(13(20)21)6-12(18)19/h1-5,8,15-16H,6H2,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t8-/m0/s1
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room Temperature