Learn More
N-[[(2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(((2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 883555-07-5 |
| Formula molecolare | C12H24N2O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | tert-butyl N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.33 |
| Peso formulazione | 228.1838 |