Learn More
N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30312731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312731 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA616315100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1024583-85-4
Formula molecolare C18H25N3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo t-Butyl (3-(3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl)propyl)carbamate
InChI Formula InChI=1S/C18H25N3O3/c1-18(2,3)24-17(23)20-9-6-10-21-12-13(11-16(19)22)14-7-4-5-8-15(14)21/h4-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-3H3,(H2,19,22)(H,20,23)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCn1cc(CC(=O)N)c2ccccc12
IUPAC Name tert-butyl N-[3-[3-(2-amino-2-oxoethyl)indol-1-yl]propyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 331.41