Learn More
N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30462393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30462393 4 x 25 mg -
30051565 25 mg 25mg
30051928 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462393 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1322.0200254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
CAS 96605-66-2
Nomi componenti o analita N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H20 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C15H20N2O2/c1-5-17(12(2)18)14-8-6-7-13(11-14)15(19)9-10-16(3)4/h6-11H,5H2,1-4H3/b10-9+
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)\C=C\N(C)C
IUPAC Name N-[3-[(E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 260.1525 g/mol