Learn More
N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30349133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349133 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC369670500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1003316-10-6
Formula molecolare C25H25ClN2O3
Quantità 500 mg
Sinonimo N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30)
SMILES ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1
IUPAC Name tert-butyl (3-(4-(chloromethyl)benzamido)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 436.93
Peso formulazione 436.16