Learn More
N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers) |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H24F2N4O5S/c1-31-19-7-9-27-16(21(19)33-3)12-30-18-6-5-14(35-23(25)26)11-15(18)29-24(30)36-13-17-22(34-4)20(32-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 518.1435 |