Learn More
N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30369407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30369407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD476915250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 131179-77-6
Formula molecolare C16H17NO2
Quantità 250 mg
Sinonimo N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1
Molecular Weight (g/mol) 255.31
Peso formulazione 255.1259