Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, TRC
Codice prodotto. 30316985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316985 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA178975100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Formula molecolare C12 H15 N O3
Quantità 100 g
Sinonimo N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 221.25
Peso formulazione 221.1052