Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide, 97%
Codice prodotto. 11482958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482958 50 g 50g
11492958 250 g 250g
11472958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18672.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40188-45-2
Formula molecolare C12H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD00798556
InChI Key FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Punto di fusione 124°C to 126°C
Quantità 50 g
Peso formulazione 221.26
Percent Purity 97%