Learn More
N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butanediamine, CDN
Codice prodotto. 30310739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30310739 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30310739 Fornitore CDN N. del fornitore CDND79400.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine-D6 (3-aminopropyl-D6)
CAS 2514812-10-1
Formula molecolare C7 D6 H13 N3
Quantità 0.01 g
Sinonimo N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butanediamine, Spermidine-d6, N1-(3-Aminopropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-1,4-butanediamine
InChI Formula InChI=1 S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2/i3D2,5D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCCCN
IUPAC Name N'-(3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl)butane-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 151.2828
Peso formulazione 151.1956 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 96% Chemical Purity