Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridyl)thiourea, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ H33580.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15446417
  • 116.00€ / 1g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
866620-45-3
246.126
YISGTNGIIXFOQT-UHFFFAOYSA-N
18506914
CC1=CC(=C(N=C1)NC(=S)N)Br
C7H8BrN3S
MFCD22682808
n-3-bromo-5-methyl-2-pyridyl thiourea, 1-3-bromo-5-methylpyridin-2-yl thiourea
(3-bromo-5-methylpyridin-2-yl)thiourea
Specifica
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridyl)thiourea
1g
C7H8BrN3S
n-3-bromo-5-methyl-2-pyridyl thiourea, 1-3-bromo-5-methylpyridin-2-yl thiourea
CC1=CC(=C(N=C1)NC(=S)N)Br
246.126
246.12
210°C to 214°C
866620-45-3
MFCD22682808
YISGTNGIIXFOQT-UHFFFAOYSA-N
(3-bromo-5-methylpyridin-2-yl)thiourea
18506914
≥98%
Videos
SDS Documenti
Certificati