Learn More
N-(3-Bromopropyl)phthalimide, 98%
Codice prodotto. 10162800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10162800 25 g Bottiglia in vetro 25g
10142850 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10162800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107390250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5460-29-7
Formula molecolare C11H10BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 268.1
Numero MDL MFCD00005904
InChI Key VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
IUPAC Name 2-(3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 76°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 462
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L. Other solubilities: soluble ca. 10g/L in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 268.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(3-Bromopropyl)phthalimide