Learn More
N-(3-Bromopropyl)phthalimide, 98%
Codice prodotto. 11477427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477427 500 g 500g
11457427 25 g 25g
11467427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15587.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5460-29-7
Formula molecolare C11H10BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 268.11
Numero MDL MFCD00005904
InChI Key VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
IUPAC Name 2-(3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Punto di fusione 72°C to 75°C
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 157547
Peso formulazione 268.12
Percent Purity 98%