Learn More
N-(3-Bromopropyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30341049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341049 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68863625G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Formula molecolare C11H10BrNO2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
InChI Formula InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 268.11