Learn More
N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, TRC
Codice prodotto. 30338457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338457 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338457 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB807825250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-
CAS 231278-20-9
Formula molecolare C21 H14 Cl F I N3 O
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-iodoquinazoline, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline, N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazoline-4-amine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine, [3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl](6-iodoquinazolin-4-yl)amine
InChI Formula InChI=1S/C21H14ClFIN3O/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27)
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1
IUPAC Name N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 505.71
Peso formulazione 504.9854