Learn More
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 30049443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049443 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049443 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3563.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
CAS 153437-78-6
Nomi componenti o analita O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16H13ClFN3O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
IUPAC Name N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 333.74
Quantità 25 mg
Peso formulazione 333.068 g/mol