Learn More
N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride |
| CAS | 2514724-67-3 |
| Formula molecolare | C13H28N2O•HCl |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H |
| SMILES | O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl |
| IUPAC Name | N-(3-(dimethylamino)propyl)octanamide hydrogen chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.83 |
| Peso formulazione | 264.2 |