Learn More
N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge MO00095DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 86847-71-4 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10009291
  • 40.60€ / 1g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
86847-71-4
206.245
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
2779664
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
C11H14N2O2
MFCD03086208
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
N-(3-formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Specifica
N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
1g
97.0
C11H14N2O2
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
206.245
206.24
Amber Glass Bottle
86847-71-4
97%
MFCD03086208
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
2779664
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati