Learn More
N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703823 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10009291 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10703823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00095CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 86847-71-4
Formula molecolare C11H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.245
Numero MDL MFCD03086208
InChI Key ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
PubChem CID 2779664
IUPAC Name N-(3-formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%