Learn More
n-(3-Formylphenyl)methanesulfonamide, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147252 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10004982 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147252 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07105CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55512-05-5
Formula molecolare C8H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 199.22
Numero MDL MFCD03198179
InChI Key CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
PubChem CID 2794787
IUPAC Name N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.23
Percent Purity 97%