Learn More
N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, TRC
Codice prodotto. 30406240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406240 50 mg
30392962 200 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH58709050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63381-38-4
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Sinonimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
IUPAC Name 1-(3-hydroxyphenyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Peso formulazione 189.0426