Learn More
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide, 98%
Codice prodotto. 11321617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11321617 10 g 10g
11331617 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11321617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04507.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 883-44-3
Formula molecolare C11H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 205.213
Numero MDL MFCD00023097
InChI Key BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC Name 2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Punto di fusione 75°C to 80°C
Quantità 10 g
Beilstein 158489
Peso formulazione 205.22
Percent Purity 98%