Learn More
N-(3-hydroxypropyl)phthalimide, 99%
Codice prodotto. 10736183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10736183 25 g Bottiglia in vetro 25g
10441543 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 883-44-3
Formula molecolare C11H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Numero MDL MFCD00023097
InChI Key BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC Name 2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Specifications
Materiale o nome chimico N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 77°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 1g/l
Peso formulazione 205.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder