Learn More
N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine, TRC
Codice prodotto. 30479051
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30479051 50 mg 50mg
30464645 250 mg 250mg
30476948 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479051 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM17416050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96305-44-1
Formula molecolare C6 H11 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 177.221
Sinonimo 2-[3-(Methylsulfanyl)propanamido]acetic Acid, (3-(Methylthio)propanoyl)glycine
IUPAC Name 2-(3-methylsulfanylpropanoylamino)acetic acid
SMILES CSCCC(=O)NCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Peso formulazione 177.046