Learn More
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, Mikromol™
Codice prodotto. 17979684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17979684 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17979684 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3300.240025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Nomi componenti o analita N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H22 F N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
InChI Formula InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC Name 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morpholino-anilino)-2-hydroxy-propyl]isoindoline-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 399.42
Quantità 25 mg
Peso formulazione 399.1594 g/mol