Learn More
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline, TRC
Codice prodotto. 30425706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425706 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP384800100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C21 H22 F N3 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
InChI Formula InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC Name 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 399.42
Peso formulazione 399.1594
Percent Purity >95