Learn More
N-(3-Pyridyl)thiourea, 98+%
Codice prodotto. 11314534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11314534 1 g 1g
11324534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11314534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01284.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30162-37-9
Formula molecolare C6H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 153.20
Numero MDL MFCD00014635
InChI Key CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
PubChem CID 2760515
IUPAC Name pyridin-3-ylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Pyridyl)thiourea
Punto di fusione 158°C to 162°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 472146
Peso formulazione 153.21
Percent Purity ≥98%