Learn More
LNI Swissgas N.3 Refill for Desiccant Column
Codice prodotto. 17852029 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Desiccant Column Refill
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17852029 Desiccant Column Refill Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17852029 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6930.00.093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    141.96€ / pezzi 1
    Risparmia 15.04€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
N.3 refill for desiccant column.
  • For hydrogen range
  • Replace every 6 months
Specifica
Product Type Desiccant Column Refill