Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine, 97%
Codice prodotto. 10492211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492211 500 g Bottiglia in vetro 500g
10276650 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216535000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1760-24-3
Formula molecolare C8H22N2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 222.36
Numero MDL MFCD00008173
InChI Key PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC Name N'-(3-trimethoxysilylpropyl)ethane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 261°C
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4425 to 1.4445
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis
Peso formulazione 222.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid