Learn More
N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30137199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137199 50 mg 50mg
30011157 25 mg 25mg
30009487 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA15825550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2514961-29-4
Formula molecolare C16H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 300.31
Sinonimo 2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether
IUPAC Name N-[4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-8-5-13(9-15(16)21)18-11(2)20/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Percent Purity >95%