Learn More
N-[[4-[[(4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30309562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309562 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309562 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6016305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester
CAS 1013330-79-4
Formula molecolare C22H21N3O3
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
SMILES COC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
IUPAC Name methyl N-[[4-[(2-amino-5-phenylphenyl)carbamoyl]phenyl]methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 375.42