Learn More
N-[[4-[[(4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30327019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327019 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327019 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60163050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester
CAS 1013330-79-4
Formula molecolare C22H21N3O3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
SMILES COC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
IUPAC Name methyl N-[[4-[(2-amino-5-phenylphenyl)carbamoyl]phenyl]methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 375.42