Learn More
N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 15485505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485505 100 g 100g
15465505 5 g 5g
15475505 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15485505 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61129.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 147118-37-4 | C16H18FN3O3S | 351.396 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147118-37-4
Formula molecolare C16H18FN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 351.396
Numero MDL MFCD08458342
InChI Key WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 10473133
IUPAC Name N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
SMILES CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Colore White
Quantità 100 g
Peso formulazione 351.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid