Learn More
N-[[4-[[[4-[[tert-Butyloxycarbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3, TRC
Codice prodotto. 30348663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348663 100 mg 100mg
30335015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30348663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB693442100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-((4-(((4-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)(1,1'-biphenyl)-3-yl)amino)carbonyl)phenyl)methyl)carbamic Acid Methyl Ester-d3
Formula molecolare C27H26D3N3O5
Quantità 100 mg
Sinonimo N-[[4-[[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
InChI Formula InChI=1S/C27H29N3O5/c1-27(2,3)35-26(33)30-22-15-14-21(19-8-6-5-7-9-19)16-23(22)29-24(31)20-12-10-18(11-13-20)17-28-25(32)34-4/h5-16H,17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,31)(H,30,33)/i4D3
SMILES O=C(NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O)C3=CC=C(CNC(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3
IUPAC Name methyl-d3 (4-((4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbamoyl)benzyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 478.55
Peso formulazione 478.23