Learn More
N’-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6, TRC
Codice prodotto. 30326241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30326241 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1709671MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6
CAS 1795137-54-0
Formula molecolare C12 H11 D6 N3 O
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+/i3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name N-[4-[(E)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethylideneamino]phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 225.32
Peso formulazione 225.1748