Learn More
N’-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine, TRC
Codice prodotto. 30310939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30310939 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310939 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA170965100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine
CAS 1358054-66-6
Formula molecolare C12 H17 N3 O
Quantità 100 mg
Sinonimo N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-Dimethylacetamidine
InChI Formula InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+
SMILES CN(C)\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C
IUPAC Name N-[4-[(E)-1-(dimethylamino)ethylideneamino]phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 219.28
Peso formulazione 219.1372