Learn More
N-(4-Amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10483073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10483073 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10483073 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AC35726DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-amino-6-ethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-N-methylamine
CAS 62096-63-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H11N5O
Quantità 1 g
Sinonimo 6-ethoxy-n2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-triazine, n-4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-n-methylamine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-trazine, 2-amino-4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazine, 4-amino-6-ethoxy 1,3,5-triazin-2-yl methylamine, maybridge3_000309, 6-ethoxy-n-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amine
InChI Key HEMSJLNVJJUYEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=NC(=NC(=N1)NC)N
IUPAC Name 6-ethoxy-2-N-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 169.188
PubChem CID 693795
Peso formulazione 169.19