Learn More
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Nomi componenti o analita | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 266.0903 |