Learn More
N-(4-Aminobutyl)Acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(4-Aminobutyl)Acetamide |
| CAS | 5699-41-2 |
| Formula molecolare | C6H14N2O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NCCCCN |
| IUPAC Name | N-(4-aminobutyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.19 |
| Peso formulazione | 130.1106 |