Learn More
N-(4-Aminobutyl)Acetamide, TRC
Codice prodotto. 30326683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326683 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA577033500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Aminobutyl)Acetamide
CAS 5699-41-2
Formula molecolare C6H14N2O
Quantità 500 mg
Sinonimo (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(=O)NCCCCN
IUPAC Name N-(4-aminobutyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Peso formulazione 130.1106