Learn More
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, 90%
Codice prodotto. 15545876 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15545876 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439450010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 66612-29-1 | C14H20N4O2 | 276.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
CAS 66612-29-1
Punto di fusione 246.0°C to 248.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 89% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C14H20N4O2
Numero MDL MFCD00010559
Quantità 1 g
Sinonimo n-4-aminobutyl-n-ethylisoluminol, abei, 6-4-aminobutyl ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 6-n-4-aminobutyl-n-ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 6-4-aminobutyl ethylamino-2,3-dihydro, 6-n-4-aminobutyl-n-ethylamino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, n-4-aminobutyl-n-ethylisolumiol
InChI Key LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
IUPAC Name 6-[4-aminobutyl(ethyl)amino]-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 276.34
PubChem CID 196441
Peso formulazione 276.34
Percent Purity 90%