missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Descrizione
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine |
| CAS | 95523-13-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H20N6O4 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.38 |
| Peso formulazione | 372.38 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?